Imprimer
Hydroxychloroquine sulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1306-25G H1306-5G
TCIAH1306-25GEA 161 EUR
TCIAH1306-25G TCIAH1306-5G
Hydroxychloroquine sulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Hydroxychloroquine sulphate
Formule: C₁₈H₂₆ClN₃O
Numéro MDL: MFCD00078203
Numéro CAS: 747-36-4
EINECS: 212-019-3
Merck Index: 14,04818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %