Imprimer
2-(3-Hexyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1298-1G H1298-5G H1298-25G
TCIAH1298-1GEA 72.6 EUR
TCIAH1298-1G TCIAH1298-5G TCIAH1298-25G
2-(3-Hexyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
2-(3-Hexyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₆H₂₇BO₂S
Numéro MDL: MFCD11045447
Numéro CAS: 850881-09-3