Imprimer
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1280-1G H1280-5G
TCIAH1280-1GEA 45.1 EUR
TCIAH1280-1G TCIAH1280-5G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester
Formule: C₇H₇BO₂
Numéro MDL: MFCD01075677
Numéro CAS: 5735-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C