Imprimer
4-(2-Hydroxyéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1253-1G H1253-5G
TCIAH1253-1GEA 78.1 EUR
TCIAH1253-1G TCIAH1253-5G
4-(2-Hydroxyéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-(2-Hydroxyéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 175°C
Numéro CAS: 74058-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)