Imprimer
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1242-25G H1242-5G H1242-1G
TCIAH1242-25GEA 585 EUR
TCIAH1242-25G TCIAH1242-5G TCIAH1242-1G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC)
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Numéro CAS: 73094-35-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency