1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II) ≥98.0% (par azote total et analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms:
F16CuPc, Copper(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyanine
H1194-1G
H1194-100MG
TCIAH1194-1GEA
215
EUR
TCIAH1194-1G
TCIAH1194-100MG
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II) ≥98.0% (par azote total et analyse par titration), purifié par sublimation
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II)
Formule:
C₃₂CuF₁₆N₈ |
Numéro MDL:
MFCD00274642 Numéro CAS: 14916-87-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |