Imprimer
Hexadecyl acrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1168-25G H1168-250G
TCIAH1168-25GEA 45.1 EUR
TCIAH1168-25G TCIAH1168-250G
Hexadecyl acrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Hexadecyl acrylate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Point d'éclair: 178°C
Numéro MDL: MFCD00078441
Numéro CAS: 13402-02-3
EINECS: 236-492-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %