3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1141-25G
H1141-5G
TCIAH1141-25GEA
437
EUR
TCIAH1141-25G
TCIAH1141-5G
3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanol
Formule:
C₇H₁₅NO₃S |
Numéro CAS:
205194-33-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |