Imprimer
Hexyl nitrite ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H1066-25ML H1066-500ML
TCIAH1066-25MLEA 38.5 EUR
TCIAH1066-25ML TCIAH1066-500ML
Hexyl nitrite ≥95.0% (par GC)
Hexyl nitrite
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797110
Numéro CAS: 638-51-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %