4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1,6-Bis[3-(dimethylamino)ureido]hexane, N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(2,2-dimethylhydrazinecarboxamide)
H1064-25G
H1064-500G
TCIAH1064-25GEA
26.4
EUR
TCIAH1064-25G
TCIAH1064-500G
4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide)
Formule:
C₁₂H₂₈N₆O₂ MW: 288.40 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00089122 Numéro CAS: 69938-76-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |