4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
H1022-25G
H1022-5G
TCIAH1022-25GEA
278
EUR
TCIAH1022-25G
TCIAH1022-5G
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxyphenyldimethylsulphonium methyl sulphate
Formule:
C₉H₁₄O₅S₂ |
Numéro MDL:
MFCD08276380 Numéro CAS: 32279-04-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |