Imprimer
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
H1015-25G H1015-5G
TCIAH1015-25GEA 473 EUR
TCIAH1015-25G TCIAH1015-5G
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(hydroxyméthyl)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01734677
Numéro CAS: 13380-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9858d2d968e6f0ea3361d29ded06aa102f8f431c&vid=9858d2d968e6f0ea3361d29ded06aa102f8f431c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %