Imprimer
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-HoPhe-OH, H-Homophe-OH, (S)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid
H0985-1G H0985-100MG
TCIAH0985-1GEA 37.4 EUR
TCIAH0985-1G TCIAH0985-100MG
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00002619
Numéro CAS: 943-73-7
EINECS: 213-403-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +47.0 deg (C=1, 3mol/L HCl)