Imprimer
Acide 2-(2-propyn-1-yl)octanoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0964-25G H0964-5G
TCIAH0964-25GEA 717 EUR
TCIAH0964-25G TCIAH0964-5G
Acide 2-(2-propyn-1-yl)octanoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-(2-propyn-1-yl)octanoïque
Formule: C₁₁H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00946863
Numéro CAS: 96017-59-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %