Imprimer
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0960-25G H0960-250G
TCIAH0960-25GEA 96.8 EUR
TCIAH0960-25G TCIAH0960-250G
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00077974
Numéro CAS: 17419-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency