2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
H0900-25ML
H0900-5ML
TCIAH0900-25MLEA
103
EUR
TCIAH0900-25ML
TCIAH0900-5ML
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate
Formule:
C₈H₁₇NO₃ MW: 175.23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00191883 Numéro CAS: 58885-58-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |