Imprimer
Acide itaconique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 30.7 EUR
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Acide itaconique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide itaconique
Formule: C₅H₆O₄
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…167 °C
Densité: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004260
Numéro CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C