Imprimer
Hydrazine carbonate ∼70% ∼7.3 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
H0854-25G H0854-500G
TCIAH0854-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0854-25G TCIAH0854-500G
Hydrazine carbonate ∼70% ∼7.3 mol/L dans l'eau
Hydrazine carbonate
Formule: CH₈N₄O₂
MW: 108.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185569
Numéro CAS: 112077-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 70.0 to 77.0 w/w%