Imprimer
Methyl-9-hydroxynonanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 9-Hydroxypelargonate, 9-Hydroxynonanoic Acid Methyl Ester, Methyl 9-hydroxynonanoate, Methyl 9-Hydroxynonanoate, 9-Hydroxypelargonic Acid Methyl Ester
H0835-1G H0835-5G
TCIAH0835-1GEA 227 EUR
TCIAH0835-1G TCIAH0835-5G
Methyl-9-hydroxynonanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl-9-hydroxynonanoate
Formule: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188.27 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Numéro MDL: MFCD00191518
Numéro CAS: 34957-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %