Imprimer
4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0825-25G H0825-5G
TCIAH0825-25GEA 520 EUR
TCIAH0825-25G TCIAH0825-5G
4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (par GC)
4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00191515
Numéro CAS: 50687-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 190.0 to 195.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency