Imprimer
Hexaethylene glycol monomethyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0808-1G H0808-25G H0808-5G
TCIAH0808-1GEA 71.5 EUR
TCIAH0808-1G TCIAH0808-25G TCIAH0808-5G
Hexaethylene glycol monomethyl ether ≥97.0% (par GC)
Hexaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₁₃H₂₈O₇
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00045996
Numéro CAS: 23601-40-3
EINECS: 245-775-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %