Imprimer
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
H0793-25G H0793-5G
TCIAH0793-25GEA 198 EUR
TCIAH0793-25G TCIAH0793-5G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191060
Numéro CAS: 77987-49-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C