Itaconate de diméthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization:
stabilisé avec hydroquinone
I0206-500G
I0206-25G
TCIAI0206-500GEA
83.6
EUR
TCIAI0206-500G
TCIAI0206-25G
Itaconate de diméthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Itaconate de diméthyle
Formule:
C₇H₁₀O₄ Point d'ébullition: 109°C Point de fusion: 38 °C Densité: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00008446 Numéro CAS: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |