Imprimer
2-Quinoxalinol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
H0591-25G H0591-500G H0591-100G
TCIAH0591-25GEA 23.1 EUR
TCIAH0591-25G TCIAH0591-500G TCIAH0591-100G
2-Quinoxalinol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Quinoxalinol
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006722
Numéro CAS: 1196-57-2
EINECS: 214-815-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed18a3c973f6aced47db106b951a80b05fb0fa24&vid=ed18a3c973f6aced47db106b951a80b05fb0fa24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency