Imprimer
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de Co(III), Fe(II)
Fournisseur: TCI
Attention
H0562-1G H0562-100MG
TCIAH0562-1GEA 328 EUR
TCIAH0562-1G TCIAH0562-100MG
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de Co(III), Fe(II)
4-Amino-2-dimethylamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Formule: C₆H₉N₅O₂
Numéro MDL: MFCD00059767
Numéro CAS: 70700-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %