Imprimer
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-4-methylphenol, 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole
H0559-25G H0559-500G
TCIAH0559-25GEA 18.7 EUR
TCIAH0559-25G TCIAH0559-500G
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol ≥98.0% (par GC)
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol
Formule: C₁₇H₁₈ClN₃O
Numéro MDL: MFCD00059707
Numéro CAS: 3896-11-5
EINECS: 223-445-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency