Imprimer
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexafluoroacetylacetono Nickel(II) Salt, Bis(hexafluoroacetylacetonato)nickel(II) hydrate
H0558-1G H0558-5G
TCIAH0558-1GEA 53.9 EUR
TCIAH0558-1G TCIAH0558-5G
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule: C₁₀H₂F₁₂NiO₄·xH₂O
MW: 472.80 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00067506
Numéro CAS: 14949-69-0
EINECS: 239-028-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 13.0 %