Imprimer
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexafluoroacetylacetono Manganese(II) Salt, Manganese(II) Hexafluoroacetylacetonate
H0557-1G H0557-5G
TCIAH0557-1GEA 46.2 EUR
TCIAH0557-1G TCIAH0557-5G
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(hexafluoroacetylacetonato)manganese(II) hydrate
Formule: C₁₀H₂F₁₂MnO₄
MW: 469.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042513
Numéro CAS: 19648-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2197bb3c9048d49c02937818a4239442f94fa1f5&vid=c6d631ef51a89863703fe07b2ad40958588d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %