4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Vanilpyruvic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
H0539-1G
H0539-100MG
TCIAH0539-1GEA
393
EUR
TCIAH0539-1G
TCIAH0539-100MG
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid ≥95.0% (par HPLC)
4-Hydroxy-3-methoxyphenylpyruvic acid
Formule:
C₁₀H₁₀O₅ MW: 210.19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00056707 Numéro CAS: 1081-71-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |