4-(Aminomethyl)benzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
alpha-Amino-p-toluenesulphonamide hydrochloride, Homosulphamine hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Mafenide HCl
H0522-25G
H0522-250G
TCIAH0522-25GEA
137
EUR
TCIAH0522-25G
TCIAH0522-250G
4-(Aminomethyl)benzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Aminomethyl)benzenesulphonamide hydrochloride
Formule:
C₇H₁₁ClN₂O₂S MW: 222.6924 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013005 Numéro CAS: 138-37-4 EINECS: 205-325-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |