Imprimer
Hexamethonium bromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethylhexane-1,6-diaminium bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium Bromide), Hexamethylenebis(trimethylammonium Bromide)
H0481-25G H0481-500G
TCIAH0481-25GEA 48.4 EUR
TCIAH0481-25G TCIAH0481-500G
Hexamethonium bromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Hexamethonium bromide
Formule: C₁₂H₃₀Br₂N₂
MW: 362.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011787
Numéro CAS: 55-97-0
EINECS: 200-249-7
Merck Index: 14,04688
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency