Imprimer
Hydroxypropyl cellulose , 1,000-4,000 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Fournisseur: TCI
H0475-25G H0475-500G
TCIAH0475-25GEA 26.4 EUR
TCIAH0475-25G TCIAH0475-500G
Hydroxypropyl cellulose , 1,000-4,000 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00132688
Numéro CAS: 9004-64-2
Merck Index: 14,04841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Viscosity 1,000 to 4,000 mPa-s (2wt%, H2O, 20 deg-C)