Imprimer
Hydroxypropyl cellulose , 3-6 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Fournisseur: TCI
H0473-25G H0473-500G
TCIAH0473-25GEA 26.4 EUR
TCIAH0473-25G TCIAH0473-500G
Hydroxypropyl cellulose , 3-6 mPa.s (2% in H₂O 20 °C)
Hydroxypropyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00132688
Numéro CAS: 9004-64-2
Merck Index: 14,04841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Viscosity 3.0 to 6.0 mPa-s (2 %, H2O, 20deg-c)
Drying loss max. 5.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %