Imprimer
Homatropine methyl bromide
Fournisseur: TCI
Attention
H0448-25G H0448-5G
TCIAH0448-25GEA 286 EUR
TCIAH0448-25G TCIAH0448-5G
Homatropine methyl bromide
Formule: C₁₇H₂₄BrNO₃
Numéro MDL: MFCD00050292
Numéro CAS: 80-49-9
EINECS: 201-284-0
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency