Imprimer
Hydroxyéthyl cellulose, 800 - 1500 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C)
Fournisseur: TCI
H0418-25G H0418-500G
TCIAH0418-25GEA 19.8 EUR
TCIAH0418-25G TCIAH0418-500G
Hydroxyéthyl cellulose, 800 - 1500 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C)
Hydroxyéthyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Merck Index: 14,04673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 16.0 %
Viscosity 800 to 1500 mPa-s (2%, H2O, 20deg-C)