Imprimer
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Fournisseur: TCI
Synonyms: Azoic Coupling Component 4, Naphthol AS-BO, 3-Hydroxy-N-naphthalen-1-ylnaphthalene-2-carboxamide, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid 1-Naphthylamide
H0318-25G H0318-500G
TCIAH0318-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0318-25G TCIAH0318-500G
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
3-Hydroxy-N-(1-naphthyl)-2-naphthamide
Formule: C₂₁H₁₅NO₂
MW: 313.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043900
Numéro CAS: 132-68-3
EINECS: 205-075-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal