Imprimer
3-Hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)-2-naphtamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Azoic Coupling Component 20, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid o-Anisidide, 3-Hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)-2-naphthamide, Naphthol AS-OL
H0317-25G H0317-500G
TCIAH0317-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0317-25G TCIAH0317-500G
3-Hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)-2-naphtamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)-2-naphtamide
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021630
Numéro CAS: 135-62-6
EINECS: 205-206-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C