Imprimer
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: TCI
Attention
H0273-25G H0273-500G
TCIAH0273-25GEA 49.5 EUR
TCIAH0273-25G TCIAH0273-500G
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₆N₄O
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD00005555
Numéro CAS: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency