Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropane-1,3-diol, Tris(hydroxymethyl)nitromethane, Trimethylolnitromethane
H0271-25G H0271-500G
TCIAH0271-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0271-25G TCIAH0271-500G
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol ≥99.0% (par GC)
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Formule: C₄H₉NO₅
MW: 151.12 g/mol
Point de fusion: 214°C
Numéro MDL: MFCD00007395
Numéro CAS: 126-11-4
EINECS: 204-769-5
Merck Index: 14,09753
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency