Imprimer
Nonyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0217-25G H0217-500G H0217-100G
TCIAH0217-25GEA 68.2 EUR
TCIAH0217-25G TCIAH0217-500G TCIAH0217-100G
Nonyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nonyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₆H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00016483
Numéro CAS: 38713-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd2dc1886f506ab3033abdcbe609c1e17f832bd&vid=9dd2dc1886f506ab3033abdcbe609c1e17f832bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency