Imprimer
Hydrazine dihydrobromide hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazinium Dibromide
H0169-25G H0169-500G
TCIAH0169-25GEA 31.9 EUR
TCIAH0169-25G TCIAH0169-500G
Hydrazine dihydrobromide hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazine dihydrobromide hydrate
Formule: H₄N₂
MW: 193.87 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00070601
Numéro CAS: 23268-00-0
EINECS: 245-543-6
ONU: 3290
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 20.0 %