Imprimer
DL-Homocysteic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4-sulphobutanoic acid
H0158-1G H0158-5G
TCIAH0158-1GEA 62.7 EUR
TCIAH0158-1G TCIAH0158-5G
DL-Homocysteic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Homocysteic acid
Formule: C₄H₉NO₅S
Numéro MDL: MFCD00007536
Numéro CAS: 504-33-6
EINECS: 207-991-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %