Imprimer
Gomisin K3 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0542-25MG G0542-5MG
TCIAG0542-25MGEA 537 EUR
TCIAG0542-25MG TCIAG0542-5MG
Gomisin K3 ≥98.0% (par GC)
Gomisin K3
Formule: C₂₃H₃₀O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28411506
Numéro CAS: 69363-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +77.0 deg (C=0.5, CHCl3)