Imprimer
prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-7-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-2H-furo[3,2-g]chromen-5(3H)-one
G0535-100MG G0535-25MG
TCIAG0535-100MGEA 292 EUR
TCIAG0535-100MG TCIAG0535-25MG
prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (par HPLC)
prim-O-Glucosylcimifugin
Formule: C₂₂H₂₈O₁₁
Point de fusion: 120°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09037394
Numéro CAS: 80681-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D 14.0 to +18.0 deg (C=0.3, MeOH)