Imprimer
Gadobutrol monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Gadolinium(III) 2,2',2''-[10-(1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetate Monohydrate, Gadobutrol hydrate, Gadolinium(III) 2,2',2''-[10-(1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetate
G0503-100MG G0503-25MG
TCIAG0503-100MGEA 270 EUR
TCIAG0503-100MG TCIAG0503-25MG
Gadobutrol monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Gadobutrol monohydrate
Formule: C₁₈H₃₁GdN₄O₉·H₂O
MW: 604.72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29917846
Numéro CAS: 198637-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Elemental analysis (Nitrogen) 8.70 to 9.20 %
Water 2.6 to 3.1 %