Imprimer
Glycoursodeoxycholic acid ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3alpha,7beta-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oyl)glycine
G0459-200MG G0459-1G
TCIAG0459-200MGEA 56.1 EUR
TCIAG0459-200MG TCIAG0459-1G
Glycoursodeoxycholic acid ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Glycoursodeoxycholic acid
Formule: C₂₆H₄₃NO₅
MW: 449.63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137427
Numéro CAS: 64480-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6133292f3862f1f719e86265f516d139ee500a1&vid=b6133292f3862f1f719e86265f516d139ee500a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %