Imprimer
Guanidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Guanidine Hydrobromide
G0449-1G G0449-5G
TCIAG0449-1GEA 45.1 EUR
TCIAG0449-1G TCIAG0449-5G
Guanidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Guanidine hydrobromide
Formule: CH₅N₃
MW: 139.98 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094062
Numéro CAS: 19244-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c49d7973f31bd721f9a1730a4682fce325e4269&vid=7c49d7973f31bd721f9a1730a4682fce325e4269&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C