Imprimer
Glycidyl lauryl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecyl Glycidyl Ether
G0448-1G G0448-5G
TCIAG0448-1GEA 44 EUR
TCIAG0448-1G TCIAG0448-5G
Glycidyl lauryl ether ≥97.0% (par GC)
Glycidyl lauryl ether
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242.40 g/mol
Point d'ébullition: 324°C
Numéro MDL: MFCD00022344
Numéro CAS: 2461-18-9
EINECS: 219-554-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0c7e3930607a6f17e39866c11af9fc419576f16&vid=f0c7e3930607a6f17e39866c11af9fc419576f16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %