Imprimer
Graphene, nanoplaquettes, Length: 15 µm, Ø 6-8 nm
Fournisseur: TCI
Attention
G0442-5G G0442-25G
TCIAG0442-5GEA 57.2 EUR
TCIAG0442-5G TCIAG0442-25G
Graphene, nanoplaquettes, Length: 15 µm, Ø 6-8 nm
Graphene
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal