Imprimer
Graphene, nanoplaquettes, Length: 25 µm, Ø 6-8 nm
Fournisseur: TCI
Attention
G0438-5G G0438-25G
TCIAG0438-5GEA 61.6 EUR
TCIAG0438-5G TCIAG0438-25G
Graphene, nanoplaquettes, Length: 25 µm, Ø 6-8 nm
Graphene
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal